Learn More
Fisherbrand™ Blutentnahmetablett
Speziell entwickelt für die Phlebotomie. Fisherbrand™ Blutentnahmeschalen wurden auf Basis umfangreicher Forschungen in Kliniken und Krankenhäusern entwickelt. Zu dieser leichtgewichtigen Lösung für das Organisieren und Transportieren von Röhrchen und kleineren Artikeln gehört eine stabile Kunststoffschale, ein 36 Well-Röhrchengestell und Einwegeinsätze.
Marke: Fisherbrand™ HS2200AF
Beschreibung
Speziell entwickelt für die Phlebotomie. Fisherbrand™ Blutentnahmeschalen wurden auf Basis umfangreicher Forschungen in Kliniken und Krankenhäusern entwickelt. Zu dieser leichtgewichtigen Lösung für das Organisieren und Transportieren von Röhrchen und kleineren Artikeln gehört ein stabiles Kunststofftablett, ein 36-Well-Röhrchengestell und Einwegeinsätze.
- Leichtes, waschbares ABS-Tablett
- Das Tablett verfügt über eine Zubehörschublade, seitliche Taschen und einen Ratschengriff mit weichem Gummigriff, der sich für einfachen Zugriff aus dem Weg drehen lässt
- Das Tablett umfasst ein 13 mm Heathrow Onerack™ Röhrchengestell und zwei Einweg-Polystyrol-Einsätze
- Zusätzliche Einsätze werden in 4er Packungen in zwei verschiedenen Konfigurationen angeboten
Bestellinformation
Zusätzliche Einsätze sind in Packungen mit je 4 Stück erhältlich.
Spezifikation
Blau | |
Für umfangreiche Forschungsarbeiten in Kliniken und Krankenhäusern | |
2 Inserts Ausführung A und 13 mm-Teströhrchen-Rack mit 36 Plätzen, extra tiefe Fächer | |
ABS |
429 x 265 x 172 mm | |
13 mm-Röhrchengestell und -Tabletteinlage (Typ A) | |
36 (Röhrchengestell) | |
Blutentnahme-Tray |