Beschreibung
Ideal zum Aufkleben von Arbeitsflächenschutz zur Abgrenzung von Gefahrenbereichen.
- Das Klebeband ist mit dem Wort “BIOHAZARD” und dem Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe gekennzeichnet
- Wirkt Kräuseln entgegen und verhindert, dass verschüttete Flüssigkeiten unter Schutzmatten sickern
- Kann in Etiketten geschnitten werden (250 Etiketten pro Rolle)
- Rot fluoreszierende Farbe
Bestellinformation
Rollengröße: 500 (L) x 0,5 (B) (Zoll) (1270 x 1,3 cm)
Spezifikation
Selbstklebend | |
Klebeband | |
Ideal zum Aufkleben von Arbeitsflächenschutz zur Abgrenzung von Gefahrenbereichen | |
500 in. | |
0,5 in. |
Rot | |
Warnband für biologische Gefahrenstoffe | |
Jeweils | |
12,7 m |