Learn More
Fisherbrand™ Plissierte Einweg-Baretthauben für grundlegenden Schutz
Artikelnummer. 15461942 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Größe:
Small, 21 in.
24 in.
X-Large, 28 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15461942
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das elastische Kopfband von Bouffant ist mit einem weichen Poly-Band ummantelt und gewährleistet so hohen Tragekomfort und optimalen Schutz
  • Einwegprodukt
  • Vergrößert
  • Polypropylen
  • Auswahl zwischen Weiß und Blau
Spezifikation
Produkttyp Haube
Größe 24 in.
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory Protection
Modell Pleated