Learn More
Fisherbrand™ Plissierte Einweg-Baretthauben für grundlegenden Schutz
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Größe:
Small, 21 in.
24 in.
X-Large, 28 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Das elastische Kopfband von Bouffant ist mit einem weichen Poly-Band ummantelt und gewährleistet so hohen Tragekomfort und optimalen Schutz
- Einwegprodukt
- Vergrößert
- Polypropylen
- Auswahl zwischen Weiß und Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Haube |
| Größe | Small, 21 in. |
| Material | Spinnvlies-Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Protection |
| Modell | Pleated |