Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke: Fisherbrand™ 14955191
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
- Sicher
- Schadstofffrei
- Geschmeidig
Spezifikation
55 oz. | |
Durchsichtig | |
4 mil | |
12 in. |
Runddraht | |
Polyethylen | |
12 x 7 in. | |
7 in. |