Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke: Fisherbrand™ 14955181
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
- Sicher
- Schadstofffrei
- Geschmeidig
Spezifikation
42 oz. | |
Durchsichtig | |
Steril | |
15 x 5.5 in. | |
38,1 cm | |
14 cm |
Runddraht | |
Polyethylen | |
3,50 mil | |
15 in. | |
5,5 in. |