Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen
Artikelnummer. 11797245 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
125H
126H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 ASTM 125H-62
1,05 bis 1,10 ASTM 126H-62
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11797245
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
  • Division: 0,001
  • Länge: 260mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM-Nummer 125H
Schritten 0,001
Zertifizierung/Konformität 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Länge (metrisch) 260 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Bereich der relativen Dichte 1,00 bis 1,05 ASTM 125H-62
Volumen (metrisch) 260 mL
Temperature of Standardization 60 °F