Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
125H
126H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Bereich der relativen Dichte:
1,00 bis 1,05 ASTM 125H-62
1,05 bis 1,10 ASTM 126H-62
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
- Division: 0,001
- Länge: 260mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
Spezifikation
| ASTM-Nummer | 126H |
| Schritten | 0,001 |
| Zertifizierung/Konformität | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,05 bis 1,10 ASTM 126H-62 |
| Volumen (metrisch) | 260 mL |
| Temperature of Standardization | 60 °F |