Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus braunem HDPE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsausführung:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Verringerte Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
- Braunes Polyethylen hoher Dichte
- Die weite Halsöffnung ermöglicht eine einfache Probenahme und reduziert Verwirbelungen beim Befüllen
Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.
Compliance
U.S. Pharmacopeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit)†
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | HDPE |
| Verschlussfarbe | Bernsteinfarben |
| Halsausführung | 43 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |