Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus braunem HDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12602425 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsausführung:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 12602425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus braunem Polypropylen
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Verringerte Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
  • Aus braunem Polyethylen hoher Dichte
  • Einfache Entnahme von Proben und weniger Turbulenzen beim Befüllen dank der weiten Öffnung
Fisherbrand Behälter aus HDPE eignen sich für die langfristige Aufbewahrung in vor UV-Strahlung geschützten Umgebungen.
Compliance
U.S. Pharmacopeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (17 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Material HDPE
Verschlussfarbe Bernsteinfarben
Halsausführung 53 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Schraubkappe