Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus braunem HDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11977944 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsausführung:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11977944
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Verringerte Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
  • Braunes Polyethylen hoher Dichte
  • Die weite Halsöffnung ermöglicht eine einfache Probenahme und reduziert Verwirbelungen beim Befüllen
Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.
Compliance
U.S. Pharmacopeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Material HDPE
Verschlussfarbe Bernsteinfarben
Halsausführung 43 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe