Learn More
Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale
Fisherbrand Aluminium-Präparierpfanne ist ein wichtiges Werkzeug, das weltweit bei der Präparation eingesetzt wird.
11.44 € - 21.27 €
Spezifikation
Produkttyp | Aluminium-Sezierschale |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Präparationsanwendung |
Material | Aluminium |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17199180
|
Fisherbrand™
1381460 |
Ohne Wachs |
11.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13403746
|
Fisherbrand™
1381461 |
Wachs |
21.27 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale ist ein weltweit renommiertes Sezierwerkzeug, das für eine Vielzahl von Sezierexperimenten entwickelt wurde
- Wichtiges Werkzeug bei Sezierexperimenten
- Hergestellt für eine lange Lebensdauer und mit sicheren, glatten, gerollten Kanten für dauerhafte Steifigkeit und Haltbarkeit
- Stapelbar für kompakte Aufbewahrung
- Rostfrei
- Erhältlich mit oder ohne schwarzem Präparationswachs
- Wird in den Bereichen Bildung und Forschung eingesetzt
- Hergestellt aus ASTM™-Standardaluminium
Bestellinformation
Maße:11 x 7 x 1,5 Zoll
Spezifikation
Aluminium-Sezierschale | |
Für allgemeine Präparationsanwendung | |
Aluminium | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale