Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schnellverbinder aus Metall
In-Line-Schlauchanschluss mit automatischer Abschaltung beim Abziehen, um Leckagen zu verhindern
Marke:  Bel-Art™ F19724-0804
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10056381
  • 79.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verchromte Messinganschlüsse Kompatibel mit den meisten Schläuchen
  • Arbeitet bei Temperaturen bis 82 °C (180 °F), Drücken bis 250 psi (1.7 MPa) und Vakuum bis 30 in Hg
Bestellinformation
Stecker und Buchsen müssen separat bestellt werden, damit Schläuche gleicher oder unterschiedlicher Größe angeschlossen werden können.
Spezifikation
Spezifikation
Schnellkupplung, Innengewinde
6.4 mm
6.4 mm
0,25 in.
Metall
250 psi