Learn More
Fisherbrand™ Eingangs-Haftmatten
Fangen Sie kontaminierenden Schmutz, Staub und Bakterien ab, bevor sie in Reinräume eindringen
Marke: Fisherbrand™
48.00 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9002-88-4 Netto-Gewicht : 4.32000kg
Beschreibung
Fangen Sie kontaminierenden Schmutz, Staub und Bakterien ab, bevor sie in Reinräume eindringen
- Durchsichtige 2 mm dicke Polyethylenfolien, beschichtet mit umweltverträglichem Acrylklebstoff auf Wasserbasis
- Das System mit Abziehlasche erleichtert das Abziehen der oberen Folie, wenn sie verschmutzt ist; die verbleibenden Folien bleiben intakt und sauber
- Kräuselt sich nicht, reißt nicht und bildet keine Falten
- Der Klebstoff haftet nicht an Schuhen
- Für standardmäßige Haftansprüche: Standard-Haftkraft, 30; ideal für den Einsatz in Reinräumen der Elektro-, Pharma-, Labor- und Lebensmittelindustrie
Bestellinformation
Folien pro Matte: Geringe Haftkraft, 40; hohe Haftkraft, 30.
Spezifikation
61 x 114 cm | |
40 Blatt/Matte | |
Niedrige Haftkraft | |
2 mil |