Learn More
Fisherbrand™ Trockenkammern aus Acryl
GREENER_CHOICE
Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Lagerung in Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten und auf Arbeitsflächen
Marke:  Fisherbrand™ 305317-0180
365.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11917874
  • 504.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung in Kühl- und Tiefkühlgeräten und auf dem Labortisch
  • Optimal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
  • Die Neoprendichtung an der Tür gewährleistet eine gute Abdichtung
  • Die Tür wird mit zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) sowie einem Scharnier über die gesamte Länge verschlossen
  • Das herausnehmbare Tablett mit Lippenrand nimmt feste Trockenmittel auf
  • Die Einschübe sind herausnehmbar, einstellbar und für maximale Luftströmung belüftet
Bestellinformation
Maße der Kammern (L x B): 12 x 12 in. (30.5 x 30.5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Frontbeladung
Ideal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
4 abnehmbar, verstellbar und belüftet
12 in.
12 in.
18 in.
Klar
Acryl
Neopren-Dichtung, zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) und Scharnier über gesamte Höhe, herausnehmbares Trockenmittel-Tablett mit Rand, belüftete Einschübe
12 x 12 Zoll (30,4 x 30,4 cm)
30,5 cm
30,5 cm
45,7 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trockenkammern aus Acryl > Anz. Fächer: 4