Learn More
Fisherbrand™ Trockenkammern aus Acryl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11907874 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Anzahl Einschübe:
2 herausnehmbare, höhenverstellbare und belüftete Einschübe
3 herausnehmbare, verstellbare und belüftete Einlegeböden
4 abnehmbar, verstellbar und belüftet
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11907874
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Lagerung in Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten und auf Arbeitsflächen
Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung in Kühl- und Tiefkühlgeräten und auf dem Labortisch
  • Optimal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
  • Die Neoprendichtung an der Tür gewährleistet eine gute Abdichtung
  • Die Tür wird mit zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) sowie einem Scharnier über die gesamte Länge verschlossen
  • Das herausnehmbare Tablett mit Lippenrand nimmt feste Trockenmittel auf
  • Die Einschübe sind herausnehmbar, einstellbar und für maximale Luftströmung belüftet
Bestellinformation
Maße der Kammern (L x B): 12 x 12 in. (30.5 x 30.5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Schrankausführung Frontbeladung
Material Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung wasserfreier und hygroskopischer biologischer und chemischer Substanzen, sowie für elektronische Bauteile und alle Teile, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern
Enthält Neopren-Dichtung, zwei Edelstahlverriegelungen (große Größe mit drei Verriegelungen) und Scharnier über gesamte Höhe, herausnehmbares Trockenmittel-Tablett mit Rand, belüftete Einschübe
Anzahl Einschübe 3 herausnehmbare, verstellbare und belüftete Einlegeböden
Abmessungen (L x B) 12 x 12 Zoll (30,4 x 30,4 cm)
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 30,5 cm