Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsdurchflussküvetten, Quarz
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
450 μl
750 μl
Schichtdicke:
10 mm
Höhe (metrisch):
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Kompakte Größe
- Alle Zellen haben eine Größe von 12.5 mm im Quadrat.
- Angeschweißte Einlass- und Auslassrohre
- Mit zwei durchsichtigen und zwei schwarzen Fenstern
- Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 190 bis 2600 nm und 2850 bis 3600 nm.
Order Info
Wählen Sie Zellen aus, deren mittlere Höhe der mittleren Blendenhöhe entspricht, und zentrieren Sie den Lichtstrahl Ihres Spektralphotometers entsprechend. Beispiel: Die mittlere Höhe für Geräte von Beckman™ oder Spectronic™ beträgt 8.5 mm; die mittlere Höhe für Geräte von Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™ und Shimadzu™ beträgt 15 mm.
Specifications
Specifications
| Typ | Kompakte Durchflusszelle |
| Kapazität (metrisch) | 750 μl |
| Material | Quarz |
| Innenbreite (metrisch) | 6.5 mm |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12.5 mm |