Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionssemimikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE
Artikelnummer. p-4903603 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
2/Packung, 8 Packungen/Karton
4/Packung, 8 Packungen/Karton
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15246033
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
PTFE-Deckel
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit 10 mm Pfadlänge
  • Verringerung des Reagenzienbedarfs durch Halbmikrozellen
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Typ Semi-Mikro-Mikroabsorptionszelle
Beschreibung Bodendicke: 9 mm
Kapazität (metrisch) 1000 μl
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 4 mm
Menge 4/Packung, 8 Packungen/Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck