Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmakroküvetten mit Deckel aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.35 ml
1.5 ml
1.75 ml
3.5 ml
Material:
Optischer Quarz
Optisches Glas
Quarz
Spezielles optisches Glas
Schichtdicke:
1 mm
5 mm
10 mm
Menge:
2/Packung, 4 Packungen/Karton
2/Packung, 8 Packungen/Karton
4/Packung, 4 Packungen/Karton
4/Packung, 8 Packungen/Karton
Je 2 pro Karton
Je 8 pro Karton
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
PTFE-Deckel
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Erhältlich mit verschiedenen Fenstermaterialen für eine breite Palette von Assay
- Erhältlich mit vier Materialien, z. B. Quarz, optischem Quarz, optischem Spezialglas und optischem Glas
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
- Glasfenster für Routineanwendungen im ultravioletten und sichtbaren Bereich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 3.5 ml |
| Material | Optisches Glas |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 10 mm |
| Menge | 2/Packung, 8 Packungen/Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 360 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Zellhalter für Spektralphotometer |
| Mehr anzeigen |