Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmakroküvetten mit Deckel aus PTFE
Artikelnummer. 15256023 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.35 ml
1.5 ml
1.75 ml
3.5 ml
Material:
Optischer Quarz
Optisches Glas
Quarz
Spezielles optisches Glas
Schichtdicke:
1 mm
5 mm
10 mm
Menge:
2/Packung, 4 Packungen/Karton
2/Packung, 8 Packungen/Karton
4/Packung, 4 Packungen/Karton
4/Packung, 8 Packungen/Karton
Je 2 pro Karton
Je 8 pro Karton
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15256023
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PTFE-Deckel
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
  • Erhältlich mit verschiedenen Fenstermaterialen für eine breite Palette von Assay
  • Erhältlich mit vier Materialien, z. B. Quarz, optischem Quarz, optischem Spezialglas und optischem Glas
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
  • Glasfenster für Routineanwendungen im ultravioletten und sichtbaren Bereich
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 3.5 ml
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 10 mm
Menge 4/Packung, 4 Packungen/Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 3.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck