Learn More
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen
GREENER_CHOICE
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
Marke:  Fisherbrand™ 55250-00
122.46 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11967964
  • 137.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelles Aufnehmen von Flüssigkeiten und Eindämmen von verschütteten Flüssigkeiten
Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
  • Mit hochsaugfähigen Fasern
  • Die Rückseite aus Polyethylen ist chemikalienbeständig und die Spinnvlies-Deckschicht sorgt auch bei Nässe für Langlebigkeit
  • Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
  • Absorption von bis zu 750 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Saugfähige Unterlage
750 ml/m2
76 m
510 mm
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
Polyethylen
250 ft.
20 in.
76 m x 510 cm (250 ft. x 20 Zoll)
1/Packung
Name des Produkts
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen > Rolle in Spender-Packung; L x B: 20 in. x 250 ft. (51 cm x 76 m)