Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
66.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen
- Minimale Bindung
- Beständig gegen viele Reagenzien
- Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
- Automatisierungsfreundliche, für HTS optimierte Konstruktion
Spezifikation
Standard | |
Blau | |
96 | |
Rund |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Für die Lagerung großzügiger 500 μl-Well-Volumina |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > Runder Boden; unsteril; Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur