Learn More
Fisherbrand™ Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 7 ml
Das geringere Fassungsvermögen spart Lösungsmittelverbrauch und -entsorgung
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Das geringere Fassungsvermögen spart Lösungsmittelverbrauch und -entsorgung
- Volumen: 7mL
- Verschluss: Schraubverschluss aus weißem Kunststoff mit korkunterlegter Metallfolie
- Gehäuse-AD: 16,5 bis 17,0 mm
- Öffnungsweite: Mindestens 9,4 mm
Bestellinformation
Verpackt in fünf in Schrumpffolie verpackten Tabletts von 200 Fläschchen; fünf Polybeutel mit 200 Kappen
Spezifikation
Folie/Kork | |
Mindestens 9,40 mm | |
16,5 bis 17 mm | |
7 ml | |
In Schrumpffolie verpacktes Tablett | |
7 mL | |
Schraubverschluss | |
200/Karton (Fläschchen), 200/Beutel (Kappe) |
0.66 Zoll | |
Weiß | |
Borosilikatglas | |
2,12 in. | |
0.23 oz. | |
Kunststoff | |
54 mm | |
Szintillationsfläschchen |