Learn More
Fisherbrand™ ShallowWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Anwendungen mit kleinen Volumen
Marke:  Fisherbrand™ 267465
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13585450
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ausgestattet mit einem Shared-Wall-Design, das ein erhöhtes Well-Volumen ermöglicht
  • Automatisierungskompatibel, ANSI-Standard
  • Geringe Bindung und chemisch beständige Oberfläche
  • Naturfarbene Platten zur Lagerung oder für kolorimetrische Assays
  • Weiße Platten für Lumineszenz-Assays, einschließlich SPA
  • Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
  • Runder Well-Boden für optimale Probenrückgewinnung
  • Das abgerundete rechteckige Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Arbeitsvolumenbereich: 2 bis 35 μl/Well
Bestellinformation
PC nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
16 x 24
Polypropylen
384
Runder, konischer Boden (V-Well)
Standard
Weiß
120 μl
Unsteril
Lumineszenz-Assays