Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Punktetiketten
Etiketten für die Kryolagerung der Marke Fisher verwenden einen speziellen Klebstoff, der für extreme Temperaturen bis zu -196 °C (-311 °F) ausgelegt ist. Unsere Etiketten für die Kryolagerung können bedruckt oder beschrieben werden und verwischen, verschmieren oder verlaufen nicht. Speziell für den Einsatz in Ihrem Laserdrucker entwickelt.
Marke: Fisherbrand™ 11010201
Spezifikation
Blau | |
Unsteril | |
192 Punkte/Bogen; 20 Bögen/Packung | |
9,55 mm |
Punktetikett-Laserbogen | |
0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen | |
0,37 in. |