Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Gold
Grün
Lavendel
Orange
Rosa
Rot
Silber
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Etiketten können bedruckt/beschrieben werden und verlaufen, verschmieren oder verwischen nicht – ideal für die Identifizierung von Proben nach langer Kryoragerung.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Violett |
| Format | Roll |
| Produkttyp | Rolle mit Punkt-Etiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 1000/Rolle |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 9,55 mm |