Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17827221 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Gold
Grün
Lavendel
Orange
Rosa
Rot
Silber
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17827221
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
  • Etiketten können bedruckt/beschrieben werden und verlaufen, verschmieren oder verwischen nicht – ideal für die Identifizierung von Proben nach langer Kryoragerung.
Spezifikation
Farbe Lavendel
Format Roll
Produkttyp Rolle mit Punkt-Etiketten
Sterilität Unsteril
Menge 1000/Rolle
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Durchmesser (metrisch) 9,55 mm