Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
Marke:  Fisherbrand™ 11010229
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17807221
  • 16.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Etiketten können bedruckt/beschrieben werden und verlaufen, verschmieren oder verwischen nicht – ideal für die Identifizierung von Proben nach langer Kryoragerung.
Spezifikation
Spezifikation
Gold
Unsteril
0,37 in.
Rolle mit Punkt-Etiketten
1000/Rolle
9,55 mm