Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Szintillationsröhrchen mit Polypropylen-Verschluss, 20 ml
Artikelnummer. 12351599 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verpackungsart:
Großpackung
Großpackung, Kappen angebracht
Lose, Kappen separat
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12351599
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für alle gängigen Arbeitsflächen.
Passt zu allen gängigen Zählern
Weiße Kappen aus Polypropylen.
  • Mit geringen Hintergrundzählungen und ausgezeichneter Lichttransmission
  • Beständig gegen Undichtheiten und Anschwellen durch Zersetzung von Lösungsmittel
  • Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm). Die Fläschchen mit aufgesetzten Verschlüssen sind in Schrumpffolie auf fünf Tabletts zu jeweils 100 Stück pro Karton verpackt. Wenn die Verschlüsse nicht aufgesetzt sind, werden die Fläschchen in Schrumpffolie auf Tabletts zu 100 Stück pro Karton und die Verschlüsse in fünf Polybeuteln zu jeweils 100 Stück verpackt. Auch als Großpackung mit Fläschchen und Verschlüssen zu jeweils 1000 Stück lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Metallfolie/Zellstoff
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für geringe Hintergrundzählung und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit. Passt zu allen üblichen Zählern
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verpackungsart Großpackung, Kappen angebracht
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 61 mm
Typ Szintillationsfläschchen
Verschlussgröße GPI 22-400-konform
Marking Spot Ja