Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Szintillationsröhrchen mit Polypropylen-Verschluss, 20 ml
Beschreibung
Passt zu allen gängigen Zählern
Weiße Kappen aus Polypropylen.
- Mit geringen Hintergrundzählungen und ausgezeichneter Lichttransmission
- Beständig gegen Undichtheiten und Anschwellen durch Zersetzung von Lösungsmittel
- Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm). Die Fläschchen mit aufgesetzten Verschlüssen sind in Schrumpffolie auf fünf Tabletts zu jeweils 100 Stück pro Karton verpackt. Wenn die Verschlüsse nicht aufgesetzt sind, werden die Fläschchen in Schrumpffolie auf Tabletts zu 100 Stück pro Karton und die Verschlüsse in fünf Polybeuteln zu jeweils 100 Stück verpackt. Auch als Großpackung mit Fläschchen und Verschlüssen zu jeweils 1000 Stück lieferbar.
Spezifikation
Metallfolie/Zellstoff | |
Weiß | |
HDPE | |
Für geringe Hintergrundzählung und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit. Passt zu allen üblichen Zählern | |
Lose, Kappen separat | |
20 mL | |
Schraubverschluss | |
Szintillationsfläschchen | |
Ja |
1,1 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in. | |
0,67 oz. | |
Polypropylen | |
61 mm | |
GPI 22-400-konform |