Learn More
Fisherbrand™ Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Weiße Urea-Kappen
Für alle gängigen Arbeitsflächen.
366.00 € - 514.60 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,12 in.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12373317
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
FS74515-20
Polyethylen Separater Schraubverschluss
514.60 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12353317
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
FS74500-20
Folie/Kork Mit Schraubverschluss
458.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12363317
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
FS74510-20
Folie/Kork Separater Schraubverschluss
366.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Passt zu allen gängigen Zählern
  • Kaliumfreies Glas mit durchgehend geringer Eigenstrahlung und hervorragender Lichtübertragung
  • Die Deckel passen auf GPI 22-400 Gewinde und können beschriftet werden
Order Info
Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm). Die Fläschchen mit aufgesetzten Verschlüssen sind in Schrumpffolie auf fünf Tabletts zu jeweils 100 Stück pro Karton verpackt. Wenn die Verschlüsse nicht aufgesetzt sind, werden die Fläschchen in Schrumpffolie auf Tabletts zu 100 Stück pro Karton und die Verschlüsse in fünf Polybeuteln mit jeweils 100 Verschlüssen verpackt.
Specifications
Specifications
1,12 in.
28 mm
20 ml
In Schrumpffolie verpacktes Tablett
20 mL
61 mm
GPI 22-400-konform
Weiß
Borosilikatglas
2,37 in.
0,67 oz.
Harnstoff
Szintillationsfläschchen
Ja
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Weiße Urea-Kappen