Learn More
Fisherbrand™ Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Weiße Urea-Kappen
Für alle gängigen Arbeitsflächen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.91000kg
Beschreibung
Passt zu allen gängigen Zählern
- Kaliumfreies Glas mit durchgehend geringer Eigenstrahlung und hervorragender Lichtübertragung
- Die Deckel passen auf GPI 22-400 Gewinde und können beschriftet werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm). Die Fläschchen mit aufgesetzten Verschlüssen sind in Schrumpffolie auf fünf Tabletts zu jeweils 100 Stück pro Karton verpackt. Wenn die Verschlüsse nicht aufgesetzt sind, werden die Fläschchen in Schrumpffolie auf Tabletts zu 100 Stück pro Karton und die Verschlüsse in fünf Polybeuteln mit jeweils 100 Verschlüssen verpackt.
Spezifikation
Folie/Kork | |
Weiß | |
Borosilikatglas | |
2,37 in. | |
0,67 oz. | |
Harnstoff | |
61 mm | |
GPI 22-400-konform |
1,12 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
In Schrumpffolie verpacktes Tablett | |
20 mL | |
Separater Schraubverschluss | |
Szintillationsfläschchen | |
Ja |