Learn More
Fisherbrand™ Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas, 20 ml Weiße Urea-Kappen
Artikelnummer. 12353317 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Folie/Kork
Polyethylen
Verschlusstyp:
Mit Schraubverschluss
Separater Schraubverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12353317
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für alle gängigen Arbeitsflächen.
Passt zu allen gängigen Zählern
  • Kaliumfreies Glas mit durchgehend geringer Eigenstrahlung und hervorragender Lichtübertragung
  • Die Deckel passen auf GPI 22-400 Gewinde und können beschriftet werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm). Die Fläschchen mit aufgesetzten Verschlüssen sind in Schrumpffolie auf fünf Tabletts zu jeweils 100 Stück pro Karton verpackt. Wenn die Verschlüsse nicht aufgesetzt sind, werden die Fläschchen in Schrumpffolie auf Tabletts zu 100 Stück pro Karton und die Verschlüsse in fünf Polybeuteln mit jeweils 100 Verschlüssen verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Folie/Kork
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,12 in.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2,37 in.
Verpackungsart In Schrumpffolie verpacktes Tablett
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlusstyp Mit Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 61 mm
Typ Szintillationsfläschchen
Verschlussgröße GPI 22-400-konform
Marking Spot Ja