Learn More
Fisherbrand™ 10/30 Thermometer mit Schliff
Enthält rote organische Flüssigkeit auf weißem Rückglas.
Marke:  Fisherbrand™
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16689455
  • 86.94 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 10/30 Masseverbindung mit Celsius-Skala
  • Kalibriert für spezifische Eintauchtiefen
  • Einzeln serialisiert und verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Teilweises Eintauchen
10,6 in.
Glas
150 °C
-10 bis +150 °C
1 °
10/30 Schliff mit Celsius-Skala
270 mm
Rote organische Flüssigkeit
-10 °C
1 °C
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10/30 Thermometer mit Schliff > −10 °C bis +150 °C