Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17837231 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Divers
Gelb
Gold
Grau
Grün
Lavendel
Orange
Rosa
Rot
Silber
Violett
Weiß
Format:
Roll
Sheet
Packungsgröße:
1 Stück
20 Bögen
25 Bögen
Artikelnummer. 17837231
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
Die Etiketten können bedruckt werden und verschmieren nicht. Ideal, um verschiedene Proben zu unterscheiden.
Spezifikation
Farbe Lavendel
Format Roll
Produkttyp Rolle mit Punkt-Etiketten
Sterilität Unsteril
Enthält Rolle mit 1.000 Punkten
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm