Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Divers
Gelb
Gold
Grau
Grün
Lavendel
Orange
Rosa
Rot
Silber
Violett
Weiß
Format:
Roll
Sheet
Packungsgröße:
1 Stück
20 Bögen
25 Bögen
Beschreibung
Die Etiketten können bedruckt werden und verschmieren nicht. Ideal, um verschiedene Proben zu unterscheiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Divers |
| Format | Roll |
| Produkttyp | Bogen mit Punkt-Etiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen |
| Menge | 5000/Packung |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 mm |