Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml
Artikelnummer. 12174082 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Gelb
Grün
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12174082
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
  • Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
  • Maximalvolumem im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Im Reinraum gefertigt
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 1000 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung
Material Polypropylen
Verschlusstyp Kuppelform
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen