Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Gelb
Grün
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Packungsgröße:
1000 Stück
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA |
| Farbe | Rot |
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Menge | 1000 Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Kuppelform |
| Format | Tube |
| Produkttyp | Dünnwandige PCR-Röhrchen |