Learn More
Fisherbrand™ Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem
Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem
21.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl P10DS Doppelgelsystem |
---|---|
Typ | Spacer-Set |
Gelabmessungen | 20 x 20 cm |
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche | 9.84 Zoll |
Länge (angloamerikanisch) Gel | 7.8 Zoll |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11943065
|
Fisherbrand™
P2-SC |
0.03 Zoll | 0.08 cm | 0,03 in. | 0.08 cm |
21.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11953065
|
Fisherbrand™
P2-SD |
0.05 Zoll | 0.15 cm | 0.05 in. | 0.15 cm |
21.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem Owl P10DS-Dual-Gel-System
Spezifikation
Owl P10DS Doppelgelsystem | |
20 x 20 cm | |
7.8 Zoll | |
20 cm | |
7.8 Zoll | |
13 cm | |
9.05 Zoll |
Spacer-Set | |
9.84 Zoll | |
25 cm | |
5.11 Zoll | |
0.1 cm | |
20 cm | |
23 cm |