Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Glasplatten für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Click to view available options
Produkttyp:
Gekerbtes Glas
Neutrales Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für den Einsatz mit Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sequenzierung von Gelguss-Systemen |
| Höhe (metrisch) | 0,32 cm |
| Länge (metrisch) | 45 cm |
| Produkttyp | Neutrales Glas |
| Dicke (metrisch) Zähne | 4,57 mm |
| Breite (metrisch) | 20 cm |