Learn More
Fisherbrand™ Wasserdichte und stoßfeste Stoppuhr
Die NIST-Rückverfolgbarkeit gewährleistet Qualität und Genauigkeit. Die Fisher Scientific wasserdichte und stoßfeste Digitalstoppuhr ist universell einsetzbar und mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit O-Ring-Dichtung eignet sich optimal für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.
Marke:  Fisherbrand™ 90010-39
Artikelnummer. 11779825
  • 30.25 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet:
  • Anweisungen
  • Batterie
  • Trageband
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeiten bis 24 Stunden mit einer Auflösung von 0.01 Sekunde
  • Mit Einzelaktion, Time-Out, kumulativer Split-Funktion und kontinuierlicher Zeitmessung
  • Anzeige der Uhrzeit mit Datum und Wochentag
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichte und stoßfeste Stoppuhr
0.01 %
LCD
5.4 x 6 x 1.27 cm
5.4 cm
6 cm
1.27 cm
0,028 kg
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen
24 h
0,01 Sekunden
ABS-Kunststoff
2,12 in.
2,37 in.
0,5 in.
1 oz.
Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer, Trageband und Anweisungen
ISO 17025, A2LA, NIST