Learn More
Beinhaltet: Zwei AAA-Batterien, Wandbefestigung
Beschreibung
- Lesen Sie Zeit, Datum und Temperatur auf einen Blick von dem großen 6,50 × 3,75 in.-Display ab
- Die Uhrzeit kann als AM/PM-Zeit (12 Stunden) oder international (24 Stunden) angezeigt werden
- Die Temperaturangabe kann auf °C/°F eingestellt werden
- Der Kalender zeigt den Monat, das Datum und den Tag der Woche an
Bestellinformation
Gehäusegröße: 9,25 x 10,00 x 1,00 in. (23,4 x 25,4 x 2,5 cm).
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Uhr mit Kalender und Temperaturanzeige | |
1 s | |
AAA | |
-5°bis +50 °C | |
23.5 x 25.4 cm | |
23.5 cm | |
25.4 cm | |
2.54 cm | |
0,53 kg | |
Hightech-Design passt sich perfekt in die Umgebung von Unterrichtsräumen oder Büros ein | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
0.01 % | |
LCD | |
23 bis 122 °F | |
0.5 ° | |
9,25 in. | |
10 in. | |
1 in. | |
19 oz. | |
Drei AAA-Batterien, Wandbefestigung | |
Jeweils |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30