Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Schaumstoffeinsatz-Set
Artikelnummer. 15716949 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Röhrchengröße:
20 bis 25 mm
9 bis 13 mm
9 bis 13 mm, 14 bis 19 mm, 20 bis 29 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15716949
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Packung mit verschiedenen Schaumstoffeinsätzen
  • Enthält Schaumstoffeinsätze für folgende Teile: 9 bis 13 mm Röhrchenhalter, 14 bis 19 mm Röhrchenhalter, 20 bis 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchengröße 20 bis 25 mm
Produkttyp Schaumstoffeinsatz-Set
Material Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 bis 25 mm-Röhrchen des digitalen und analogen Mini-Vortexmischers