Learn More
Fisherbrand™ Bulb for UV Crosslinker with Adjustable Height
Artikelnummer. p-4903644
Click to view available options
Wavelength:
368 nm
Artikelnummer. 15742617
Marke: Fisherbrand™ 9200307
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Benötigt
13-245-222 or 13-245-221
Bulbs for use with UV Crosslinker AH.
For Fisher Scientific UV Crosslinker AH, see cat. no. 13-245-221
Zertifizierungen
CSA, UL listed, CE marked
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
Wirkleistung 80 W
Wavelength 368 nm
Zertifizierung/Konformität CSA, UL, CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vernetzung von DNA oder RNA mit Membranen, als Vorbereitung für mehrere Proben von Southerns, Northerns, Dot oder SlotBlots
Zur Verwendung mit (Geräte) UV Crosslinker AH
Länge (angloamerikanisch) 10,25 in.
Länge (metrisch) 26 cm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60° to 82°F
Temperaturbereich (metrisch) 16° to 28°C