Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Arbeitsplatz-Barometer mit Uhr
Ideal für die Aufzeichnung von Veränderungen der Umgebungsbedingungen im Labor, die Überwachung der Bedingungen, die sich auf die Probenanalyse auswirken, und als Unterstützung bei der Vorhersage von Wetterveränderungen
Marke: Fisherbrand™ 1081
Beschreibung
Das Fisher Scientific™ Traceable™ Arbeitsplatz-Barometer mit Uhr ist ideal für das Erfassen von Änderungen der Umgebungsfaktoren im Labor, das Überwachen von Bedingungen, die die Probenanalyse beeinflussen, und dient zur Vorhersage von Wetterveränderungen.
- Misst den Barometerdruck und stellt den barometrischen Trend grafisch dar
- Zeigt Temperatur und Tageszeit/Datum
- Einstellbarer Höhenabgleich von -900 bis 3.600 Fuß (-300 bis 1.200 Meter)
- Graphischer barometrischer Trend zeigt die aktuelle Messung und die Messungen der vorhergehenden ein, drei, sechs und 12 Stunden als Säulendiagramm
- Anzeigen zur Vorhersage zeigen die Wetterbedingungen für die nächsten 12 Stunden mit Symbolen für Sonnig, Wolkig und Regnerisch
- Die Uhr zeigt die Uhrzeit im AM/PM- oder im 24 Stunden-Format und das Datum
- Barometrischer Bereich: 23,62 bis 31,01 in. Hg/800 bis 1050 mbar; Auflösung: 0,063 in. Hg/1 mbar; Genauigkeit: ±6 mbar (890 bis 1020 mbar); ansonsten ± 10 mbar
- Temperaturbereich: -9 bis 70 °C (-22 bis 158 °F); Auflösung: 0,5 °; Genauigkeit: ±1 °C (zwischen 32 bis 104 °F/0 bis 40 °C); ansonsten ± 2 °C
- Kann an der Wand befestigt werden
Zertifizierungen
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt.
Spezifikation
±6 mbar (890 to 1020 mb); otherwise ±10 mb | |
-5 bis 50 °C (23 bis 122 °F) | |
7.62 cm | |
7.75 in. | |
2.5 in. | |
0.27 kg |
0.5°C | |
Workstation Barometer with Clock | |
3 in. | |
19.69 cm | |
6.35 cm | |
8 oz. |