Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ WORKHORSE THERMOMETER
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°C bis 1300°C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Typ K-Messfühler, Tischständer, 9 V-Batterie mit 150 bis 200 Stunden Betriebsdauer bei Dauerbetrieb, Transportkoffer
- Einstellbarer Abgleich auf der Vorderseite ermöglicht das Einstellen der Temperatur, hausinterner Kalibrierung oder eines bestimmten Sensors für erhöhte Genauigkeit
- Halt-Taste hält das Display an, damit aktuelle Messungen abgelesen werden können
- Thermometerbereich: -50 bis +1300 °C/-58 bis +2372 °F
- Bereich der dem Modell beiliegenden Sonde: -40 bis 250 °C durchgehend oder 300 °C kurzzeitig; kompatibel mit allen Type-K-Thermoelementen
- Genauigkeit: ±1°C + 0.75 % zwischen 0 und 500 °C (32 und 932 °F; ±1 °C +1 % zwischen 500 und 750 °C (932 und 1382 °F); ±1 °C + 2 % zwischen 750 und 1000 °C (1382 und 1832 °F); ±3 °C + 4 % zwischen 1000 und 1200 °C (1832 und 2192 °F); ±2 °C bei -20 °C; ±3 °C bei -40 °C; ±4 °C bei -50 °C
- Auflösung: 0.1°C zwischen -50 und +200 °C; (ansonsten 1 °)
- Abmessungen: (2.75 × 5.5 × 1.25 in.) 69 × 138 × 31 mm
- Gewicht: 6 oz. (0.2 kg)
- Sondenabmessung: Durchmesser von 3 × 125 mm (0.13× 5 in.)
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0.13 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 3.3 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 14 x 7 x 3,17 cm (5,5 x 2,75 x 1,25 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liefert eine scharfe Anzeige bei schwachem und sehr hellem Licht |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 3,17 cm |
| Enthält | Sonde Typ K, Tischständer, 9 V-Akku mit 150 bis 200 Stunden ununterbrochener Lebensdauer, Tragetasche |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 5 Zoll |
| Länge (metrisch) | 140 mm |
| Mehr anzeigen |