Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ wasser-/stoßfeste Stoppuhren
In wasser-/stoßfester oder wasser-/stoßbeständiger Ausführung lieferbar
46.09 €
Spezifikation
Produkttyp | Wasserdichte und stoßfeste Stoppuhr |
---|---|
Zeitbereich | 24 h |
Alarms | Uhrzeit |
Genauigkeit | 0.01 % |
Auflösung | 0,01 Sekunden |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11755833
|
Fisherbrand™
90010-29 |
Wasserdichte und stoßfeste Stoppuhr | Silberoxidbatterie mit 2 Jahren Betriebsdauer, langlebiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Trageband, Anleitung |
46.09 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
In wasser-/stoßfester oder wasser-/stoßbeständiger Ausführung erhältlich. Fisher Scientific™ Traceable™ Wasser-/stoßfeste Stoppuhren mit sekundengenauer Anzeige der Uhrzeit (im AM/PM-Format) zeigen Datum und Wochentag an und eignen sich hervorragend für Labor oder Produktion.
Beide Modelle haben eine Zeitbegrenzung von 24 Stunden. Zeitmessung einzelner Aktionen, Pausenfunktion, kumulative Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeitmessung. In den ersten 30 Minuten erfolgt die Zeitmessung in Schritten zu 0.01 Sekunden. Anschließend läuft die Uhr in 1-Sekundenschritten weiter, bis sie 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden erreicht.
- Tageszeitalarm
- Die Zahlen haben eine Höhe von 0.375 in.
- Strapazierfähiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit O-Ring-Dichtung
- Das Modell 06-662-56 ist wasserdicht bis zu einem Druck von drei Atmosphären
- Die Genauigkeit beträgt 0.01 %
- Abmessungen: (L x B x H) 2.12 × 2.75 × 0.5 in. (5.4 × 6 × 1.3 cm)
- Nettogewicht: 1 oz. (28 g)
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Wasserdichte und stoßfeste Stoppuhr | |
Uhrzeit | |
0,01 Sekunden | |
2,12 in. | |
2,37 in. | |
0,5 in. | |
0,028 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
24 h | |
0.01 % | |
LCD | |
5.4 cm | |
6 cm | |
1 oz. | |
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen |