Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dreikanal-Alarmzeitschaltuhr mit dreizeiliger LCD-Anzeige
Artikelnummer. 11725863 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
99 h 59 min 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11725863
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Alkalibatterie Typ AAA mit einer Betriebsdauer von bis zu zwei Jahren sowie chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
Genauigkeit auf 0.001 %
Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Alarmzeitschaltuhr mit drei Kanälen und dreizeiliger LCD-Anzeige verfügt über drei Zeitkanäle, die unabhängig voneinander oder gleichzeitig gestartet werden können.
  • Dreizeilige Anzeige
  • Auf die Sekunde einstellbar
  • Nach Erreichen von “Thru-zero” ertönt ein Alarm und die Zeit wird wieder hoch gezählt
  • Die Zeit kann gleichzeitig rück- und vorwärts gezählt werden
  • Pausenfunktion
  • Speicherfunktion ruft automatisch die zuvor eingestellte Zeit auf
  • Die Lautstärke des Alarmtons ist einstellbar
  • Optischer und akustischer Alarm läuft entweder eine Minute lang oder durchgehend weiter
  • Uhrzeit mit AM/PM-Anzeige
  • Vier Gummifüße ermöglichen den Einsatz des Geräts auch auf feuchten Arbeitstischen
  • Die LCD-Anzeige hat eine Höhe von 0.75 in. (9.5 mm)
  • Zeitmessbereich: 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden bis 1 Sekunde
  • Stoppuhr: 1 Sekunde bis 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Genauigkeit: 0.001 %
Bestellinformation
Nettogewicht: 3 oz. (85 g)
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
Produkttyp Hand/Tisch-Timer
Zeitbereich 99 h 59 min 59 s
Alarms Akustischer Alarm
Genauigkeit 1e-005
Auflösung 1 s
Display LCD
Abmessungen (L x B x H) 2.54 x 7.62 x 8.22 cm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 2.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.62 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Höhe (metrisch) 8.22 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 3 oz.
Gewicht (metrisch) 85,04 g
Enthält Alkalibatterie Typ AAA mit einer Betriebsdauer von bis zu zwei Jahren sowie chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST