Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ HYGROMETER/THERMOMETER
Artikelnummer. 11789825 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11789825
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
0.66 Durchm. x 8 in. L (1.7 x 15.9 cm) Sonde, 40 Zoll (101.6 cm) Kabel und 9-V-Alkalibatterie
Zeigt gleichzeitig Feuchtigkeit, Taupunkt und Temperatur an
Gleichzeitige Anzeige von Feuchtigkeit, Taupunkt und Temperatur. Fisher Scientific™ Traceable™ Temperatur-/Feuchtigkeitsmessgerät ist ideal für den Einsatz in Reinräumen, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Labors und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen.
  • Der serielle RS-232-Ausgang ermöglicht die Verbindung mit einem Computer, um Datenlogger-Ergebnisse für eine ständige Überwachung herunterzuladen
  • Datenlogger erfasst 1000 Messwerte manuell oder automatisch, wenn er zwischen 1 und 3600 Sekunde eingestellt wird (separat erhältlich)
  • Temperaturbereich, 0° bis 50° C (32° bis 122° F), mit 0.01° Auflösung, ±1° C Genauigkeit
  • Relative Luftfeuchtigkeit, 10 bis 95 % rF, mit 0.01 % Auflösung, ±3 % Genauigkeit
  • Der Speicher ruft die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Messwerte ab
  • Die HOLD-Taste friert die Anzeige ein, um sie später abzulesen
  • Das große Display (1.37 Zoll H) zeigt gleichzeitig Temperatur und Luftfeuchtigkeit an
Bestellinformation
Misst 1.25 Wx3 l x7 Zoll H (3.2x7.6x17.8 cm); Gewicht 9.5 oz. (269 g
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 95 %
Auflösung 0.0001
Genauigkeit ±3 %
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Temperaturgenauigkeit ±1 °C
Displaytyp LCD
Material ABS-Kunststoff
Hauptspeicher Minimal/Maximal-Messwerte
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 122 °F
Temperaturauflösung 0.01 °F
Abmessungen (L x B x H) 3 x 1,25 x 7 in. (7,6 x 3,2 x 17,8 cm)
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 40 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Sonde 8 in.
Länge (metrisch) 7.6 cm
Länge (metrisch) Kabel 101.6 cm
Länge (metrisch) Sonde 20.32 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,25 in.
Breite (metrisch) 3.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 17.8 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0.66 Zoll
Durchmesser (metrisch) Sonde 1.67 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 9.5 oz.
Gewicht (metrisch) 0.269 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Überwachung von Bedingungen in Kammern, Reinräumen, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, wissenschaftlichen Labors und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen
Enthält 0.66 Durchm. X 8 Zoll L Sonde, 40-Zoll-Kabel und 9-V-Alkalibatterie
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST