Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Stick-It Mini-Uhr
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Doppeltes Velcro™-Klebeband, 2-jähriger Akku und Traceable® Bescheinigungen
Fisher Scientific™ Traceable™ Stick-It Mini-Uhr ist perfekt für einzelne Arbeitsbereiche mit leicht ablesbaren, hellen Zeigern und weissem, ausweichendem Sekundenzeiger.
- Präzise Quarz-Kristall-Genauigkeit beträgt 0.013 %
- Das mit O-Ring versiegelte Metallgehäuse ist wasser- und staubdicht
- Der flache Boden ermöglicht das Stehen auf einem Regal, Tisch oder Tisch
Bestellinformation
Maße: 1.6Durchm. X 0.3 Zoll (40 x 8 mm); Gewicht: 1 oz.
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO™ 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mini-Uhr |
| Genauigkeit | 0.013 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | Analog |
| Material | Robustes Metallgehäuse |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 0.76 cm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.6 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.06 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Mehr anzeigen |